Documenti fondamentali
117188
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 195.00
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
235-239 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid is metabolized to 2,4-dihydroxybenzoic acid (2,4-DHBA) by a mono-oxygenase with the concomitant release of chloride and nitrite ions[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dhan Prakash et al.
Applied and environmental microbiology, 77(18), 6606-6613 (2011-08-02)
The organism Acinetobacter sp. RKJ12 is capable of utilizing 2-chloro-4-nitrobenzoic acid (2C4NBA) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. In the degradation of 2C4NBA by strain RKJ12, various metabolites were isolated and identified by a combination of chromatographic
Behnoush Hajian et al.
Cell chemical biology, 26(6), 781-791 (2019-04-02)
The folate biosynthetic pathway offers many druggable targets that have yet to be exploited in tuberculosis therapy. Herein, we have identified a series of small molecules that interrupt Mycobacterium tuberculosis (Mtb) folate metabolism by dual targeting of dihydrofolate reductase (DHFR), a