422363
Diketene
contains copper sulfate as stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
7.9 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
590 °F
contiene
copper sulfate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-2-4(5)6-3/h1-2H2
WASQWSOJHCZDFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup