Documenti fondamentali
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-trimetil-4H-1,3-diossin-4-one
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
Sinonimo/i:
TMD, Dichetene addotto acetone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
2408
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥93.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Impurezze
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il 2,2,6-trimetil-4H-1,3-diossin-4-one è usato di solito come reagente per la sintesi di esteri acetoacetici da alcoli alifatici e aromatici. Può acetoacetilare anche ammine e tioli.
Avvertenza
i prodotti si scuriscono con il passare del tempo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)