Documenti fondamentali
176753
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-d3 solution
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Trideuterophosphoric acid
Scegli un formato
10 G
CHF 70.30
50 G
CHF 177.00
100 G
CHF 242.00
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 70.30
50 G
CHF 177.00
100 G
CHF 242.00
About This Item
Formula condensata:
D3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Concentrazione
85 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
158 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Densità
1.736 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)