Documenti fondamentali
245100
Sigma-Aldrich
2,2,6-trimetil-4H-1,3-diossin-4-one
95%
Sinonimo/i:
Dichetene addotto acetone
Scegli un formato
100 G
CHF 98.00
CHF 98.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 98.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
2408
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 98.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
ketal
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is used as a building block in organic synthesis and serves as a direct precursor to β-dicarbonyl compounds[1]
Applicazioni
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one was used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis[2].
Altre note
remainder acetone
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
2, 2, 6-Trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one
M Seyyedhamzeh, et al.
Synlett, 23, 1556-1557 (2012)
David M. Birney et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7114-7120 (2001-10-24)
Acetylketene (1) was generated by flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one (6). The selectivities of 1 toward a number of representative functional groups were measured for the first time in a series of competitive trapping reactions. The trend in reactivities toward 1