Documenti fondamentali
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS surfactant
Scegli un formato
250 ML
CHF 62.50
CHF 62.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 62.50
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 62.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Applicazioni
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Note legali
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)