Documenti fondamentali
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE surfactant
Scegli un formato
250 ML
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 122.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
Descrizione generale
Nonionic.
Applicazioni
Low foaming wetting agent.
Note legali
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction