Documenti
STS0015
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
Viscosità
25.143 cSt(40 °C)
Temp. transizione
pour point -21 °C
cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: freely soluble
Densità
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Note legali
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10