The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below:
420859
LUDOX® TMA colloidal silica
34 wt. % suspension in H2O
Sinonimo/i:
Silica preparation
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
colloidal
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
34 wt. % suspension in H2O
Area superficiale
~140 m2/g
pH
4-7
Densità
1.23 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Other applications include:
- Preparation of porous Bragg mirror and using it for flexible and biocompatible optical interference filters by infiltration of polydimethylsiloxane.[2]
- It acts as a filler and surfactant while preparing latexes by miniemulsion polymerization.[3]
- As a stabilizer for water-in-cyclohexane miniemulsions to form stable polyurethane shells via interfacial polyaddition.[4]
- Synthesis of organic-inorganic nanocomposite films from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.[5]
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the smallest size of the silica particles?
1 answer-