Vai a
ERMFD101B
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material, 80 nm nominal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 408.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
CHF 408.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ERMFD304ERMFD100ERMFD306
vibrant-m
ERMFD101B
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD304
Silica, colloidal
vibrant-m
ERMFD100
Silica, colloidal
description
ERM®, certified reference material, 80 nm nominal
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
general analytical
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica, colloidal
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)