Documenti fondamentali
420336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
98%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate, CIP
Scegli un formato
5 G
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 122.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10ClF6N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.56
Beilstein:
5369058
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
Diazo-transfer reagents
Reagent for synthesis of:
Cannabinoid CB1 receptor agonists
Selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonists
Imidazoles as selective cannabinoid CB2 receptor antagonists
Cyclic alpha-peptoids
Cyclic melanotropin peptide analogues selective for the human melanocortin-4 receptor
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.