Documenti fondamentali
419664
Sigma-Aldrich
Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether
98%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene, 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether
About This Item
Formula condensata:
Br3C6H2OCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.86
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
RZLLIOPGUFOWOD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake