Documenti fondamentali
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl-13C triflate
Scegli un formato
1 G
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 279.00
About This Item
Formula condensata:
CF3SO313CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.328 (lit.)
P. ebollizione
94-99 °C (lit.)
Densità
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)