416762
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.603 (lit.)
P. eboll.
128 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-30 °C (lit.)
Densità
1.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges