415480
Chloroquine diphosphate salt
97%
Sinonimo/i:
N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?