Documenti
415200
Sigma-Aldrich
Strontium peroxide
greener alternative
98%
Sinonimo/i:
Strontium dioxide
About This Item
Formula condensata:
SrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densità
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O1O[Sr]1
InChI
1S/O2.Sr/c1-2;/q-2;+2
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.