554847
Barium oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Baria, Barium monoxide
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: barium
Densità
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- network modifier in the development of cathode ray tubes
- fabrication of glasses such as crown and borosilicate glasses
- storage of nitrogen gas
- preparation of biodiesel for internal combustion engines
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.