Documenti fondamentali
415111
Sigma-Aldrich
Magnesium nitride
cubic phase, −325 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Trimagnesium dinitride
Scegli un formato
10 G
CHF 96.40
CHF 96.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 96.40
About This Item
Formula condensata:
Mg3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 96.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]1[Mg]N=N[Mg]1
InChI
1S/3Mg.N2/c;;;1-2/q;2*+1;-2
VZPQZBKNAUHPOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Olivia Wenzel et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 26(1), 102-111 (2020-01-11)
Nanoporous, high-purity magnesium nitride (Mg3N2) was synthesized with a liquid ammonia-based process, for potential applications in optoelectronics, gas separation and catalysis, since these applications require high material purity and crystallinity, which has seldom been demonstrated in the past. One way