Documenti fondamentali
412295
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
96%
Sinonimo/i:
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
Scegli un formato
5 G
CHF 83.90
CHF 83.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 83.90
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4NHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 83.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
P. ebollizione
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydrazine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine participates as phenylhydrazine-based reductant containing fluorine atoms in the one-step reduction and functionalization of graphene oxide.[1]
Applicazioni
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine may be used for the synthesis of 2-iodo-9-trifluoromethyl-paullone.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Kunick et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(6), 567-569 (2000-03-31)
9-Trifluoromethyl-paullones with a carbon chain in the 2-position were synthesized by palladium-catalyzed coupling reactions of a 2-iodoprecursor with terminal alkenes or alkynes, respectively. The introduction of a 2-cyanoethyl substituent led to a significant enhancement of CDK1/cyclin B inhibiting property and
Su-Hyeon Kim et al.
Nanoscale, 6(13), 7183-7187 (2014-05-08)
A one-step reduction and functionalization of graphene oxide (FrGO) was easily achieved using a novel phenylhydrazine-based reductant containing fluorine atoms, which can induce p-type doping due to its high electronegativity. The FrGO-based OPV exhibited a high power conversion efficiency of