Documenti
152803
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NHNH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.49
Beilstein:
3708828
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
220-224 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of pyrazole analogues of curcumin.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Satyendra Mishra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2894-2902 (2008-01-16)
Curcumin, a major yellow pigment and active component of turmeric, has been shown to possess anti-inflammatory and anti-cancer activities. Recent studies have indicated that curcumin inhibits chloroquine-sensitive (CQ-S) and chloroquine-resistant (CQ-R) Plasmodium falciparum growth in culture with an IC(50) of