156388
Pentafluorophenylhydrazine
97%
Sinonimo/i:
(Perfluorophenyl)hydrazine, NSC 88334, PFPH
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydrazine
Stringa SMILE
NNc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-1-2(8)4(10)6(13-12)5(11)3(1)9/h13H,12H2
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?