411701
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic acid, Hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
239-242 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1C(C(O)=O)[C@]2(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H4Cl6O4/c10-3-4(11)8(13)2(6(18)19)1(5(16)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H,(H,16,17)(H,18,19)/t1?,2?,7-,8+
DJKGDNKYTKCJKD-SBUZQEQSSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)