Documenti fondamentali
103268
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Chlorendic anhydride
Scegli un formato
1 KG
CHF 145.00
CHF 145.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 145.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H2Cl6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.83
Beilstein:
92693
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 145.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
13 (vs air)
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
235-239 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H/t1?,2?,7-,8+
FLBJFXNAEMSXGL-SBUZQEQSSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)