410977
Bicine sodium salt
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Impurezze
≤10% diethanolamine, sodium carbonate, sodium hydroxide and ammonium (total)
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
Densità
1.2 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)