Documenti fondamentali
410012
Sigma-Aldrich
tert-Butyl vinyl ether
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-(vinyloxy)propane, tert -Butoxyethylene, t -Butyl vinyl ether
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3