Documenti fondamentali
D151009
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethylbiphenyl
99%
Sinonimo/i:
m,m′-Bitoluene
Scegli un formato
1 G
CHF 218.00
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 218.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.594 (lit.)
P. ebollizione
286 °C/713 mmHg (lit.)
Punto di fusione
5-7 °C (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)