330957
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
contains <2,000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.35 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
<2,000 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
64 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-7(9)10-6-5-8(2)3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter