Documenti fondamentali
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
Sinonimo/i:
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Beilstein:
2050891
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
P. ebollizione
215 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Cbz
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)