Vai a
36798
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 405.00
CHF 283.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.30
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5574454
CHF 283.50
Prezzo di listinoCHF 405.00Risparmia il 30%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NN)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17N3O3/c1-3-17(4-2)10-6-5-9-7-11(13(18)16-15)14(19)20-12(9)8-10/h5-8H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
InChI key
LYBMHAINSFEHRL-UHFFFAOYSA-N
General description
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide is a coumarin-hydrazide reagent typically used as a fluorescent chemical probe for labeling of cellular carbonyls.
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide is used for derivatization and detection of carboxylic acid and carbonylated molecules such as lipid peroxidation products (LPP) by electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS) in positive ion mode. It may be used as a fluorescent label for the determination of lipid aldehydes in food products by normal phase liquid chromatography (NPLC) coupled to ESI-MS and fluorescent detector (FLD) and for the derivatization of monoterpene alcohols in urine prior to analysis by high performance liquid chromatography(HPLC) with FLD coupled to ESI-MS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Derivatizing agent for carboxylic acid detection
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
442631248924579920
Coumarin 6 98%
Sigma-Aldrich
442631
Coumarin 6
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
description
98%
description
≥99%
description
97%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
fluorescence
λem 505 nm in ethanol (Lasing peak 534 nm, lasing range 515 - 558 nm (DMSO), pump source XeCl (308 nm))
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, DMF: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥95% (HPCE)
assay
98%
assay
≥99%
assay
97%
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)