369756
2-Phenyl-2-oxazoline
99%
Sinonimo/i:
2-Phenyl-1,3-oxazoline, 2-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-Phenyl-4,5-dihydrooxazole, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. eboll.
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2
ZXTHWIZHGLNEPG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter