Documenti
404527
Sigma-Aldrich
Silver metavanadate
98%
Sinonimo/i:
Silver orthovanadate, Silver vanadate(V)
About This Item
Formula condensata:
AgVO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
powder and chunks
Stringa SMILE
[Ag]O[V](=O)=O
InChI
1S/Ag.3O.V/q+1;;;-1;
RAVDHKVWJUPFPT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges