40347
Etanolo
absolute, semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17833), sales not in Germany, ≥99.8% (vol.)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17833)
absolute
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (vol.)
Forma fisica
liquid
CdA
specification on request
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota a piè di pagina
Note legali
Sostituito da
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup