403342
Copper(I) acetate
97%
Sinonimo/i:
Copper monoacetate, Cuprous acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Cu]
InChI
1S/C2H4O2.Cu/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.