407240
Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Copper(I) triflate benzene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate benzene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt benzene complex
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cu+].[Cu+].c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.2CHF3O3S.2Cu/c1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h1-6H;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
GNXZWVVAAMVOJY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize enol-esters via copper(I) carboxylate intermediate formation.[1]
- In the enantioselective allylic oxidation of cyclic alkenes.[2]
- To prepare 2,5-disubstituted pyrrolidine derivatives from N-alkenyl, alkynyl and alkyl N-benzoyloxysulfonamides via the sulfonamidyl radical formation.[3]
It can also be used in combination with amino acid-based chiral phosphine ligands to catalyze asymmetric conjugate additions of alkylzincs to acyclic α,β-unsaturated ketones, affording β-alkylcarbonyls in high yield and with excellent enantioselectivity.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?