Documenti fondamentali
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
Sinonimo/i:
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)