202134
Cesium iodide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Caesium iodide, Caesium monoiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
626 °C (lit.)
Densità
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.