398306
Palladium(II) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Densità
6.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=[Pd]
InChI
1S/Pd.S
NRUVOKMCGYWODZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)