PHR2819
Sale di sodio idrato di dantrolene
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1-[(5(p-ntrofenil)furfurilidene)amino]idantoina
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1163140
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
dantrolene
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[N+](=O)([O-])c4ccc(cc4)c5[o]c(cc5)\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)