Documenti fondamentali
510432
Sigma-Aldrich
6-Heptenenitrile
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 180.00
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)