Documenti
394629
Sigma-Aldrich
Reacta-Sil
Mixture of chlorotrimethylsilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, and pyridine (1:2:10)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cl.c1ccncc1.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2.C5H5N.C3H9ClSi/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-2-4-6-5-3-1;1-5(2,3)4/h7H,1-6H3;1-5H;1-3H3
MNIBVWDUHGUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sediment is common and does not affect use
Note legali
Reacta-Sil is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter