393320
2,4,6-Cycloheptatriene-1-carbonitrile
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
51-53 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#CC1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H
LADCKIXFXIKHQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)