Documenti fondamentali
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
98%
Sinonimo/i:
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
Scegli un formato
5 G
CHF 140.00
25 G
CHF 518.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 140.00
25 G
CHF 518.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1719104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
122-123 °C (lit.)
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4