392588
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1
InChI
1S/C9H18N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h6,11H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
POAGFQOGFRYOFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?