389196
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
153-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Spirocyclohexadienones via Pd-catalyzed intramolecular ipso-Friedel-Crafts allylic alkylation
- Inhibitors of heat shock protein (Hsp90) as antitumor agents
- Carpanone-like molecules via an oxidative coupling/Diels-Alder cycloaddition sequence
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)