380695
Chlorodiisopropyloctylsilane
98%
Sinonimo/i:
Diisopropyloctylchlorosilane, Octyldiisopropylchlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-16(15,13(2)3)14(4)5/h13-14H,6-12H2,1-5H3
SALITQCKMBTLPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter