384348
8-Bromoquinoline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.672 (lit.)
P. ebollizione
112-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of 8-(dimesitylboryl)quinolone (ambiphilic molecule).[2]
- Direct synthesis of 5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-3-one, via palladium catalyzed coupling reaction with acrolein.[3]
- Preparation of 8-(1-hydroxyethyl)quinolone.[4]
- Preparation of 8-quinolylcyclopentadienyl metal complexes, via reaction with zincated cyclopentadienyl derivatives of Fe, Mn and Re in the presence of bis(triphenylphosphine)palladium(0).[5]
- Synthesis of n,n′-biquinolines by a coupling reaction using tris(triphenylphosphine)nickel(0) and a zerovalent pyridine-nickel complex.[6]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?