Documenti fondamentali
380180
Sigma-Aldrich
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H11OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4630 (lit.)
P. eboll.
112 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)