W295205
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
Sinonimo/i:
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.586 (lit.)
P. ebollizione
170 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
5 °C (lit.)
Densità
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
propylidene phthalide
Organolettico
spicy; herbaceous; warm
Stringa SMILE
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | W385101 | 75012 | W286400 |
---|---|---|---|
organoleptic spicy; herbaceous; warm | organoleptic green; fruity; alliaceous; tropical | organoleptic - | organoleptic green; herbaceous; rose |
biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic |
food allergen no known allergens | food allergen no known allergens | food allergen - | food allergen no known allergens |
assay ≥96% | assay ≥98% | assay ≥97.0% (sum of isomers, GC) | assay ≥96% |
agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA | agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA | agency - | agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA |
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?