Documenti fondamentali
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero FEMA:
3963
Beilstein:
2042207
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero Flavis:
04.085
NACRES:
NA.05
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coffee; nutty; phenolic
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)