Vai a
60489
Perossodisolfato di potassio
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Persolfato di potassio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 53.20
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
K2S2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.32
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-781-8
MDL number:
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
CHF 53.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
solubility
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
General description
Il perossodisolfato di potassio è noto anche come persolfato di potassio (K2S2O8). Si utilizza abitualmente in sintesi organica come agente ossidante e come iniziatore di polimerizzazione.
Application
Il perossodisolfato di potassio può essere usato come:      
  • Iniziatore di polimerizzazione nella sintesi della poliacrilammide via polimerizzazione radicale dell′acrilammide.      
  • Come agente ossidante nell′ossidazione fotochimica di soluzioni acquose di atrazina.
K2S2O8 può avere anche i seguenti impieghi:      
  • Il sistema catalitico K2S2O8-AgSCF3 viene usato nella trifluorometiltiolazione in condizioni blande dei legami C(sp3)-H non attivati. Nel processo, l′impiego di K2S2O8 gioca un ruolo di rilievo nell′attivazione del legame C-H e nell′ossidazione di AgSCF3.
  • K2S2O8-FeCl3 è utilizzato nella tiocianazione dei 2H-indazoli che utilizza tiocianato di ammonio come agente tiocianante.
Other Notes
Agente ossidante per decomposizione tramite fusione
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
906735379824216224
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
description
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
description
99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.0%
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
solubility
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.005% insolubles, ≤0.001% Cl compounds
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perossodisolfato di potassio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf